Tisk…
Jodičnan draselný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35586.K2 35586.K7
35586.K2EA 1900 CZK
35586.K2 35586.K7
Jodičnan draselný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Jodičnan draselný
CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011406
Vzorec: KlO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9