Tisk…
Acetone-[1,3-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
299189-1G 299189-250MG
SIAL299189-1GEA 35770 CZK
SIAL299189-1G SIAL299189-250MG
Acetone-[1,3-¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetone-[1,3-¹³C₂]
Vzorec: C₃H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064448
CAS číslo: 7217-25-6
UN: 1090
ADR: 3,II