5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
H27529.MD
H27529.06
H27529.03
H27529.MDEA
1750
CZK
H27529.MD
H27529.06
H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97%
CAS No.: 96859-34-6
Molecular Formula: C7H6N4O
Formula Weight: 162.16
Melting Point: ca 220° dec.
MDL No.: MFCD06797247
Vzorec:
C₇H₆N₄O MW: 162,16 g/mol Bod tání: ∼ 220 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797247 CAS číslo: 96859-34-6 |