Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
H31631.03
H31631.06
H31631.03EA
1330
CZK
H31631.03
H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 37859-42-0
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD00226293
Vzorec:
C₈H₇NOS Bod tání: 96…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00226293 CAS číslo: 37859-42-0 |