Tisk…
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16648.06 A16648.14
A16648.06EA 1330 CZK
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 934-34-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.18 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00022868
Vzorec: C₇H₅NOS
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022868
CAS číslo: 934-34-9
EINECS: 213-281-1