3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12031.06
A12031.14
A12031.06EA
1190
CZK
A12031.06
A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 17635-44-8
Molecular Formula: C3HBr3N2
Formula Weight: 304.78
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 113501
MDL No.: MFCD00040248
Vzorec:
C₃HBr₃N₂ Bod tání: 184…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040248 CAS číslo: 17635-44-8 |