Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
L17417.06
L17417.14
L17417.06EA
1230
CZK
L17417.06
L17417.14
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Purity: 94%
CAS No.: 100-72-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 186…189 °C Bod tání: < –70 °C Hustota: 1,027 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006624 CAS číslo: 100-72-1 EINECS: 202-882-4 |