Tisk…
6-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
666459-1G 666459-5G
SIAL666459-1GEA 2770 CZK
SIAL666459-1G SIAL666459-5G
6-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
6-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MDL Number: MFCD03095176
CAS číslo: 147621-18-9