Tisk…
5-Indoleboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
359461000 359465000 359460010
ACRO359461000EA 920 CZK
ACRO359461000 ACRO359465000 ACRO359460010
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01319013
CAS číslo: 144104-59-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %