Tisk…
Difurfuryl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W323802-100G W323802-25G W323802-SAMPLE
SIALW323802-100GEA 8150 CZK
SIALW323802-100G SIALW323802-25G SIALW323802-SAMPLE
Difurfuryl sulphide, Sigma-Aldrich®
Difurfuryl sulphide
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂S
MDL Number: MFCD00010081
CAS číslo: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3