Ebselen Oxide
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Nebezpečí
|
10012298-1
10012298-5
10012298-10
10012298-25
CAYM10012298-1EA
1940
CZK
CAYM10012298-1
CAYM10012298-5
CAYM10012298-10
CAYM10012298-25
Ebselen Oxide
Ebselen oxide
Vzorec:
C₁₃H₉NO₂Se |
CAS číslo:
104473-83-8 |