3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Chloro-2-methylphenyboronic acid, 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
H30893.MD
H30893.03
H30893.MDEA
3880
CZK
H30893.MD
H30893.03
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 313545-20-9
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
MDL No.: MFCD04115641
Vzorec:
C₇H₈BClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115641 CAS číslo: 313545-20-9 |