Tisk…
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J64449.14 J64449.22 J64449.36
J64449.14EA 1110 CZK
J64449.14 J64449.22 J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Vzorec: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064392
CAS číslo: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2