Tisk…
Ochranná mast, Travabon® classic
Dodavatel: Deb-STOKO
22325 TVC100ML TVC1L
115-1471EA 10330 CZK
115-1471 115-2379 115-2089
Ochranná mast, Travabon® classic
Péče o pokožku Krémy pro pokožku Krémy na ruce
Speciální krém používaný před prací k ochraně proti vzdorným, ve vodě nerozpustným nečistotám jako jsou oleje, barvy, grafit, kovový prach, adhezivní a ve vedě nerozpustné látky na pracovišti. Vhodné pro použití na ruce a tělo. Pro oblasti, kde se nenosí rukavice.
  • zjednodušení čištění pleti díky půdní suspendovaným emulgátorům
  • zvýšený ochranný účinek díky pigmentům chránícím kůži
  • s glycerolem a změkčovadly
  • rozpustná ve vodě, bez obsahu oleje, barviv, silikonu, s vůní
Informace pro objednávání: Jemná láhev může být používána pouze s dávkovačem Stoko® Vario®.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904