Tisk…
Třepačka rotační, 360°, PTR25
Dodavatel: Grant
Grant-bio
444-0932EA 14890 CZK
444-0932
Třepačka rotační, 360°, PTR25
Třepačky Třepačky rotační
Kompaktní třepačka se snadnou obsluhou provádí důkladné protřepání vzorků ve zkumavkách o objemu do 50 ml. Použitelné při hybridizačních technikách, pro buněčný růst, extrakce, při prevenci srážení krve a homogenizaci biologických částí v roztoku. Spolehlivý motor reguluje rotaci dle požadavků v nastaveném rychlostním rozsahu.
  • 360° vertikální rotace, rozsah nastavení rychlosti 5 na 30 min⁻¹
  • snadno čitelný LED displej ukazuje čas
  • nepřetržitý provoz nebo nastavený čas provozu, integrovaný časovač od 1 min do 24 h, s automatickým vypnutím, zbývající čas zobrazen
  • použití při teplotách od 4 do 40 °C (80% relativní vlhkost při teplotě 31 °C, lineárně klesající na 50% relativní vlhkosti při 40 °C, nekondenzující), v inkubátorech nebo chlazených místnostech
Informace o dodávce: Supplied with platform for 22 tubes (up to 15 mm Ø). Required accessories must be ordered separately.