Tisk…
Overaly chemicky odolné, 4535
Dodavatel: 3M
45353XL 45352XL 4535L 4535S
113-6296EA 8640 CZK
113-6296 113-6295 113-6297 113-6299
Overaly chemicky odolné, 4535
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové overaly vyrobené z PP s laminátem PE poskytující vynikající bariéru proti suchým částicím a mají určité omezení ke kapalným chemickým postřikům.
  • elastický pas a kotníky pro volnost pohybu a pletené manžety pro lepší pohodlí
  • velký prodyšný zadní panel (SMMMS) pro nižší teplotní stres a lepší pohodlí
  • dvoucestný zip, kapuce a těsnící vložka pro lepší ochranu
  • nízké pouštění vláken a antistatická vrstva
Typické nenáročné aplikace zahrnují stříkání laků, lehké průmyslové čištění a údržbu, průmyslové a chemické procesy, úklid budov, izolace, manipulaci s pesticidy/zemědělství (pouze částice aerosolů), práškové nátěry a farmaceutickou výrobu.
Barva: Bílá/modrá
Certifikace: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2: 2002; kat. III.