Tisk…
Celoobličejová maska, X-plore® 6530
Dodavatel: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 9530 CZK
111-1058 111-1057
Celoobličejová maska, X-plore® 6530
Respirators Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Masky celoobličejové
Model X-plore® 6530 l nabízí prodyšné filtry z široké řady filtrů Dräger X-plore® Rd40 a to ho odlišuje tím, že je použitelný v řadě aplikací.
  • těsnící rám s trojnásobnou těsnící hranou nabízí spolehlivou ochranu a těsnění zajišťuje to, že maska pasuje každému
  • pohodlný pětibodový bezpečnostní pás umožňuje rychlé nasazení masky a brání otlačení tváře
  • nezkreslující clona s úhlem 180° garantuje velké zorné pole se širokým, panaromickým výhledem
  • zorník vyrobený z nepoškrabatelného a chemicky odolného triplexu s velmi stabilním nerezovým rámem (typ: 6530 EPDM/Triplex)
  • inteligentní systém ventilace s oddělenou vnitřním maskou zajišťuje, aby se zorník nemlžil a garantuje neomezený výhled
  • čárový kód uvnitř usnadňuje záznamenávání a provádění oprav uskladněných masek
  • integrovaná nerezová membrána usnadňuje komunikaci
Certifikace: EN 136 třída 3 (CE značení), NIOSH (PC), AS/NZS
Upozornení: *Jedna velikost pasuje všem