Tisk…
Polomasky pro filtraci částic, jednorázové, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Dodavatel: Dräger
3951215 3951217 3951211 3951214 3951216 3951213 3951218 3951212
111-1040EA 1800 CZK
111-1040 111-1044 111-0759 111-0760 111-1043 111-0907 111-1045 111-1545
Polomasky pro filtraci částic, jednorázové, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Série X-plore® 1300 nabízí modely ve všech třech ochranných třídách EN: FFP1, FFP2 a FFP3. Dostupné s, nebo bez výdechového ventilu CoolMax™ pro snížení odporu při vydechování a zabránění nahromadění tepla. Verze pro odstraňování zápachu jsou navíc vybaveny další vrstvou aktivního uhlíku proti nepříjemným pachům.
  • Speciální, vysoce výkonná filtrační média jsou spojena pro vytvoření filtračního materiálu CoolSafe™, který zajišťuje nízkou úroveň odolnosti výdechu pro uživatele při současném dosažení vysoké úrovně výkonu filtru
  • Pružný klip na nos zajišťuje to,