Tisk…
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ III
Dodavatel: 3M
H540A H540B H540P3E
111-2202EA 1600 CZK
111-2202 111-1083 111-1085
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ III
Chrániče mušlové Chrániče mušlové
Tyto chrániče sluchu byly vyvinuty k použití ve velmi hlučném prostředí, především s převahou nízkofrekvenčních zvuků. Ochrana je založena na technologii dvojitého vnějšího krytu minimalizujícího rezonanci v držáku krytu, výsledkem je maximální zeslabení vysokofrekvenčních zvuků.
  • Široké kruhové těsnicí chrániče s výplní z měkkého molitanu, které skvěle padnou a netlačí v místě dotyku
  • Dobrá srozumitelnost řeči
  • Snadná výměna polstrování a výstelky pro udržení hygienické čistoty
  • Verze pro připevnění na helmu je navržena tak, aby