Tisk…
Mušlové chraniče sluchu, Peltor™ X Series
Dodavatel: 3M
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 2240 CZK
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Mušlové chraniče sluchu, Peltor™ X Series
Chrániče mušlové Chrániče mušlové
Chrániče nabízí výbornou ochranu v kombinaci s dokonalým pohodlím. Jsou k dispozic s náhlavním páskem nebo pro připevnění na helmu a poskytují široký výběr úrovní útlumu, vyhovují tak požadavkům pro většinu průmyslových aplikací.
  • Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší a zlepšují pohodlí a nositelnost
  • Štíhlé, dvojitě tvarované košíčky
  • Velký prostor uvnitř košíčků snižuje hromadění vlhkosti a tepla
  • Elektricky izolovaná drátěná čelenka
  • Barevně kódované kelímky: Snadná identifikace úrovně útlumu
X1: Ultratenké chrániče sluchu pro prostředí s nízkou hlučností.
X2: Lehké chrániče sluchu pro prostředí s nízkou až střední hlučností.
X3: Mušlové chrániče sluchu s vysokou ochranou pro prostředí se střední až vysokou hlučností.
X4: Vysoká úroveň ochrany bez velkého objemu, inovativní pěnové vložky do náušníků a rozpěrky pomáhají zvýšit útlum a zároveň přidávají malý objem nebo hmotnost.
X5: Pro situace s velmi vysokou hlučností, vysokým útlumem, dvojitý hlavový most pomáhá snižovat hromadění tepla díky dobrému přizpůsobení a vyvážení.
Vhodné pro aplikace:
X1A / X1P3: sekání trávy a vrtání
X2A / X2P3: stavební a zpracovatelský průmysl
X3A / X3P3: lesnictví, průmysl, letiště, strojírenství
X4A / X4P3: průmysl
X5A / X5P3: hornictví, těžba, výroba papíru, plynové turbíny.
Informace o príslušenství: Hygienické sety obsahují náhradní těsnící kroužky a tlumicí podložky, které lze vyměnit v několika jednoduchých krocích. Prodlužuje životnost chráničů sluchu a zaručuje správnou funkčnost i hygienické podmínky používání.