Tisk…
Bezpečnostní brýle, uvex i-3
Dodavatel: UVEX
9190.275 9190.280 6108.211 9190.175 6108.210 9190.281 9190.880 9190.885 9190.839 9190.838 9190.270
111-1239EA 1210 CZK
111-1239 111-1669 111-1749 UVEX9190.175 111-1757 111-1874 111-1875 UVEX9190.885 UVEX9190.839 UVEX9190.838 UVEX9190.270
Bezpečnostní brýle, uvex i-3
Brýle
Tyto inovované bezpečnostní brýle jsou navrženy pro dokonalé přizpůsobení.
  • pružné postranice s měnitelným sklonem
  • integrovaná zóna Softflex zajišťuje pohodlí pro všechny velikosti hlavy
  • měkká nosník, konce postranic a zóna Softflex na postranicích zajišťují poholné a bezpečné nošení
  • Model I-3 add: Dioptrické brýle s integrovanou dioptrickou korekcí na blízko
Certifikace: EN 166, EN 170.