Tisk…
VWR® Basic, Šaty, Velcro®
Dodavatel: VWR Collection
113-1991EA 3010 CZK
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Šaty, Velcro®
Jednorázové oděvy
Šaty řady VWR® Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému druhu suchých částic v prostředí, která nejsou nebezpečná.
  • zužující se límec, raglánové rukávy, zapínání na suchý zip VELCRO®, pletené manžety, žádné kapsy
  • lehká a prodyšná první ochranná vrstva
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.
Colour: White