Tisk…
VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Dodavatel: VWR Collection
710-0943EA 117650 CZK
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
Řídicí jednotka nástroje SAS je umístěna venku a připojena k odsávací hlavě pomocí jednoduchého elektrického připojení. Použitím superizolátoru SAS se vyhnete všem možným typickým zdrojům kontaminace ze systému vakuového vzorkování. Zajímavou aplikací je, že pomocí jedné řídicí jednotky SAS lze ovládat několik hlav, což poskytuje praktické a ekonomické řešení.
  • Flexibilita provozu, výběr více jazyků
  • Zaznamenává den, čas, místo, objem odebraného vzduchu a jméno operátora
  • Velká podsvícená obrazovka s intuitivní nabídkou; aktivní provozní stav potvrzen blikáním červené LED
Nástroje SAS Super Isolator byly vytvořeny pro specifické monitorování uzavřených prostředí, jako jsou izolátory a RABS, zajišťující jejich úplné oddělení od vnějších vlivů.
Informace pro objednávání: Pro kompletní systém si prosím objednejte vzorkovač, který potřebujete, nabíječku baterií a příslušnou hlavu.
Upozornění: Pokud používáte hlavy pro Petriho misky (90 mm) se vzorkovači pro kontaktní desky (55 mm), je vyžadován adaptér. K dispozici jsou sady zahrnující hlavu pro Petriho misky 90 mm a požadovaný adaptér.