Tisk…
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo, USP, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
32805 32808 32828 32820 32838 32848 32854 32862 32864 USP32864 USP32862 USP32854 USP32848 USP32838 USP32820 USP32808 USP32805
612-4834EA 840 CZK
612-4834 612-4835 612-4837 612-4836 612-4838 612-4839 612-4840 612-4841 612-4842 BRNDUSP32864 BRNDUSP32862 BRNDUSP32854 BRNDUSP32848 BRNDUSP32838 BRNDUSP32820 BRNDUSP32808 612-5747
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo, USP, BLAUBRAND®
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3,3, vysoké, třída A, certifikát konformity.
  • kalibrace na (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, s výlevkou
  • rysky na hlavních stupnicích, značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
DIN EN ISO 4788
Certifikace: DIN EN ISO 4788