Tisk…
Záznamník teploty, bezdrátový EBI 25-TX
Dodavatel: EBRO
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 19550 CZK
620-1919 620-2383
Záznamník teploty, bezdrátový EBI 25-TX
Záznamníky dat (Dataloggery)
Zařízení EBI 25-TX pro bezdrátové sledování hodnot teploty zaručuje, že citlivé zboží bude vyrobeno a skladováno po celou dobu při správných podmínkách. Sleduje a přenáší data v reálném čase na rozhraní (základní stanice) a odtud na požadovaný server nebo PC.
  • Vysoká přesnost
  • Výměnná sonda
  • Široký teplotní rozsah
  • Vyhněte se ztrátě zboží
  • Snadná manipulace, uživatelsky vyměnitelná baterie
  • Automatická dokumentace
  • Celosvětový přístup k naměřeným datům
EBI 25-TX poskytuje nepřetržité monitorování zboží citlivého na teplotu, jako je krevní plazma nebo léky ve farmaceutickém průmyslu, monitorování teploty a vlhkosti a další měření v chladicích komorách, čistých prostorech a inkubátorech. Rozsah skladovacích teplot –40 až +70 °C.
Calibrattion points: –80 °C, 0 °C, and +134 °C (factory calibration certificate)
Certifikace: Dodržování pokynů HACCP; shoda GAMP a GxP; Funkce FDA 21 CFR část 11. Třída ochrany IP 67.
Informace o dodávce: Dodáváno s 3,6V vyměnitelnou baterií, životností až 5 let při měření po 15 minutách a hodinové bezdrátové komunikaci. Software Winlog.Wave je k dispozici na vyžádání.