Tisk…
VWR®, Těsnící fólie pro automatizaci
Dodavatel: VWR Collection
731-0307EA 21470 CZK
731-0307 731-0308 731-0306
VWR®, Těsnící fólie pro automatizaci
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Lepicí těsnicí fólie nebo role fólie zkonstruované na plastových jádrech pro použití s vysoce výkonnými automatickými zatavovači mikrodestiček.
  • Souvislé role - žádné spoje
  • Film nebo fólie nepřesahuje okraj plastového jádra
  • Robustní balení bez statické elektřiny poskytuje ochranu během přepravy a usnadňuje přesné vyrovnání a přilnavost
Těsnicí fólie pro qPCR, krystalizaci proteinů vsedě, HTS a skladování v chladu
Čirý polyolefin s ultra silným silikonovým lepidlem citlivým na tlak pro qPCR, krystalizaci proteinů vsedě, HTS, skladování a obecné inkubační aplikace.
- odolný vůči DMSO
- Bez nukleáz, nukleových kyselin a pyrogenů
- Poskytuje stejně silnou vazbu k desce jako tepelně svařitelné fólie bez nevýhod tepla
Těsnící fólie pro PCR, HTS a chladírny
Propichovatelná hliníková fólie s tlakově citlivým akrylovým lepidlem pro PCR, HTS a chladírenské skladování.
- odolný vůči DMSO
- Snadno propíchnutelné pro získání vzorku
- Bez nukleáz, nukleových kyselin a pyrogenů
Těsnicí fólie pro buněčné a tkáňové kultury
Prodyšné fólie z umělého hedvábí pro buněčné a tkáňové kultury.
- Necytotoxický
- Vysoce propustné pro plyny
- Snadno propíchnutelné pro získání vzorku
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.