Tisk…
VWR®, Polyester Sealing Film
Dodavatel: VWR Collection
731-0319EA 2540 CZK
731-0319 731-0320
VWR®, Polyester Sealing Film
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Polyesterový film, akrylové adhezivum. 49,5 µm silný polyesterový film minimalizuje odpařování a chrání pře rozlitím a kontaminací mezi jednotlivými jamkami.
  • Doporučený rozsah teplot od −40 do +120 °C
  • K dispozici sterilní a nesterilní
  • Okrajově propíchnutelné jednokanálovou pipetou
  • Aplikace: Krátkodobé skladování, inkubace, ELISA
Rozměry každého filmu D׊: 141,0×79,4 mm
Each film L×D: 141,0×79,4 mm