Tisk…
VWR®, Zatavovací fólie pro biologické kultury
Dodavatel: VWR Collection
731-0315EA 4140 CZK
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Zatavovací fólie pro biologické kultury
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Rayon film s lékařským lepidlem. Hydrofobní, porézní film ve formátu role pro utěsnění tkáňových kultivačních destiček, biobloků a 96jamkových destiček, kde je výměna plynů nezbytná pro růst buněk nebo bakterií.
  • Doporučený rozsah teplot od −20 do +80 °C
  • Celková tloušťka 139,7 μm
  • Předem rýhované filmy oddělené červenými barevnými pásy pro snadnou aplikaci
  • Prodyšná a prodyšná
  • Předřezané filmy na roli
Informace o dodávce: Každá role obsahuje dostatečné množství fólie na pokrytí 50 desek.