Tisk…
VWR®, Zatavovací film pro ELISA a obecnou inkubaci
Dodavatel: VWR Collection
731-0309EA 6070 CZK
731-0309 731-0310 731-0311 731-0312
VWR®, Zatavovací film pro ELISA a obecnou inkubaci
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Polyesterová fólie s akrylovým lepidlem. Tyto nepropíchnutelné filmy ve formátu listové role se doporučují pro testy ELISA, obecnou inkubaci a krátkodobé skladování.
  • Doporučený rozsah teplot od −40 do +120 °C
  • Celková tloušťka 64,8 μm (film 38,1 μm, lepidlo 26,7 μm)
  • Předem rýhované filmy oddělené zelenými pruhy pro snadnou aplikaci
  • Minimalizujte odpařování a zabraňte kontaminaci mezi jamkami
  • Předřezané filmy na roli
Informace o dodávce: Každá role obsahuje dostatečné množství filmu pro pokrytí 100 mikrotitračních destiček.