Tisk…
Míchačka hřídelová elektronická, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital a EUROSTAR 100 control
Dodavatel: IKA
4446003 4446002 4440003 4440002 4028503 4028502 4028500 4440000 4446000 4238100 4238102 4238103
441-0328EA 34770 CZK
441-0328 441-0327 441-0325 441-0324 441-0312 441-0311 441-0310 441-0323 441-0326 441-0320 441-0321 441-0322
Míchačka hřídelová elektronická, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital a EUROSTAR 100 control
Míchadla Míchadla hřídelová
Výkonné laboratorní míchačky pro množství až 40 nebo 100 L (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost pomocí mikroprocesorem řízené technologie v rozmezí rychlostí 0/30 na 2000 min⁻¹ (Modely EUROSTAR 60) nebo 0/30 na 1300 min⁻¹ (Modely EUROSTAR 100). Bezpečnostní obvod zajišťuje automatické vypnutí při stavech přetížení. Skutečná rychlost hřídele a přednastavené otáčky jsou neustále sledovány a změny jsou nataveny automaticky. To zaručuje konstantní rychlost i při změnách viskozity vzorku.
  • digitální zobrazení rychlosti
  • neomezený rozsah nastavení rychlosti
  • zatlačení přes míchací hřídele
  • ochrana proti přetížení a jednotky mohou být provozovány krátkodobě v podmínkách přetížení
  • tenký kryt a tichý provoz
  • zobrazení chybového kódu
Řídící modely mají odnímatelný bezdrátový ovladač a digitální displej TFT. Jsou vybaveny rozhraními RS232 a USB pro řízení a dokumentaci všech parametrů. Sjednocený točivý moment umožňuje měření změn viskozity.
Vícejazyčný displej TFT
programovatelné funkce
integrované měření teploty
intervalový provoz, časovač a funkce zámku
nastavitelný bezpečnostní okruh
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 40
Informace o príslušenství: Temerature sensors are sold separately.
Informace pro objednávání: Dodávány bez příslušenství, široký rozsah příslušenství je k dispozici a je třeba objednat zvlášť.