Tisk…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 2740 CZK
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 106 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,064
Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001631
CAS číslo: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5