Tisk…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5839-5G PC5839-1G PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA 2730 CZK
APOSPC5839-5G APOSPC5839-1G APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
MDL Number: MFCD03094306
CAS číslo: 35295-34-2