Tisk…
Acetoxyacetyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050 370070250
ACRO370070050EA 1370 CZK
ACRO370070050 ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 64…68 °C (25 mmHg)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011535
CAS číslo: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %