1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with sodium hydroxide
140920050
140925000
140920025
ACRO140920050EA
2490
CZK
ACRO140920050
ACRO140925000
ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilizovaný
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec:
C₆H₉NO Bod varu: 218 °C (760 mmHg) Bod tání: 13…14 °C Hustota: 1,043 g/cm³ Bod vzplanutí: 95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003197 CAS číslo: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % (Pyrrolidone) |
Stabilizer | 0.1 % Flaked caustic soda |