Tisk…
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Dodavatel: Cayman Chemical
13387-100 13387-250 13387-500 13387-1
CAYM13387-100EA 675 CZK
CAYM13387-100 CAYM13387-250 CAYM13387-500 CAYM13387-1
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂S
MDL Number: MFCD00126391
CAS číslo: 4815-36-5