Tisk…
9-Methylacridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 1850 CZK
H33718.MD H33718.03
9-Methylacridine 96%
9-Methylacridine
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143523
CAS číslo: 611-64-3
EINECS: 210-272-4