Tisk…
(±)-Camphorquinone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
154570050 154570100 154570500
ACRO154570050EA 2160 CZK
ACRO154570050 ACRO154570100 ACRO154570500
(±)-Camphorquinone 99%
(±)-Camphorquinone
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064160
CAS číslo: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %