Tisk…
Phosphoryl tribromide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 6180 CZK
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Phosphoryl tribromide 95%
Phosphoryl tribromide
Vzorec: Br₃OP
MW: 286.69
Bod varu: 192 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036298
CAS číslo: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07505
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %