4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34459.03
H34459.06
H34459.03EA
2040
CZK
H34459.03
H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Bod tání: 257…258 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00448778 CAS číslo: 720-73-0 |