1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H59404.06
H59404.18
H59404.06EA
1240
CZK
H59404.06
H59404.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec:
C₆H₁₁IN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701101 CAS číslo: 35935-34-3 |