Tisk…
Methylová oranž ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
0596-100GEA 2580 CZK
0596-100G 0596-25G
Methylová oranž ACS
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34
Bod varu: ~90 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007502
CAS číslo: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass