Tisk…
1-Bromo-3-methyl-2-butene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
274372-10G 274372-1G
SIAL274372-10GEA 2580 CZK
SIAL274372-10G SIAL274372-1G
1-Bromo-3-methyl-2-butene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Bod varu: 129…133 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000242
CAS číslo: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II