Tisk…
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60673.03 H60673.06
H60673.03EA 2800 CZK
H60673.03 H60673.06
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Vzorec: C₃H₅BF₃K
Bod tání: 348…350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265031
CAS číslo: 1065010-87-8