Kyselina trifluoroctová for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
0993-100MLEA
3420
CZK
0993-100ML
0993-500ML
Kyselina trifluoroctová for biotechnology
Kyselina trifluoroctová
Vzorec:
C₂HF₃O₂ MW: 114,02 g/mol Bod varu: 71,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –15 °C Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS číslo: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 12,09812 |