Akrylová kyselina ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodavatel: TCI
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Prop-2-enová kyselina
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G
A0141-25G
TCIAA0141-500GEA
1510
CZK
TCIAA0141-500G
TCIAA0141-25G
Akrylová kyselina ≥99.0% (by GC) stabilised
Akrylová kyselina
Vzorec:
C₃H₄O₂ MW: 72.06 Bod varu: 141°C Bod tání: 13 Bod vzplanutí: 51°C |
MDL Number:
MFCD00004367 CAS číslo: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8 II Merck Index: 14,00130 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White or Colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |