4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H57833.03
H57833.06
H57833.03EA
2730
CZK
H57833.03
H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 133059-43-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 9321564
Vzorec:
C₇H₄BrFO MW: 203,01 g/mol Bod tání: 54…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095000 CAS číslo: 133059-43-5 |