Tisk…
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Dodavatel: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 460 CZK
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) in aqueous solution
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684