Tisk…
Chlorid vápenatý 1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
21115-100ML 21115-250ML
SIAL21115-100MLEA 2670 CZK
SIAL21115-100ML SIAL21115-250ML
Chlorid vápenatý 1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659