Alginát sodný
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms:
Alginic acid sodium salt, Algin
SO106-2.5KG
SO106-500GM
SPCMSO106-2.5KGEA
21760
CZK
SPCMSO106-2.5KG
SPCMSO106-500GM
Alginát sodný
Alginát sodný
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00081310 CAS číslo: 9005-38-3 |