Lithium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné standard pro ICP
Dodavatel: ACTIVE MOTIF
C030.2NP.L1
C030.2NP.L25
C030.2NP.L5
ACSDC030.2NP.L1EA
0
CZK
ACSDC030.2NP.L1
ACSDC030.2NP.L25
ACSDC030.2NP.L5
Lithium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - lithium